Learn More
Graphite rod, 3.8cm (1.5in) dia x 61cm (24in) long, 99% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
154.00€ - 568.00€
Specifica
Materiale o nome chimico | Graphite rod |
---|---|
Nota nome | 3.8cm (1.5 in.) dia. x 61cm (24 in.) long |
Note percentuale saggio | (metals basis) |
Numero MDL | MFCD00144065 |
Percent Purity | 99% |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15406555
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043800.KG |
1 Pc. |
154.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15416555
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043800.KJ |
5 Pc. |
568.00€
pezzi 5 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Graphite rod | |
(metals basis) | |
99% |
3.8cm (1.5 in.) dia. x 61cm (24 in.) long | |
MFCD00144065 | |
Rod |
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'einecsNumber' : 231-955-3
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
RUO – Research Use Only