Learn More
Fisherbrand™ Incubatore microbiologico con convezione a gravità
Codice prodotto. 15815911 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
75 L
117 L
194 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15815911
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Controller digitale
  • Controller digitale
  • Convezione a gravità
  • Protezione da sovratemperatura
  • Interni in acciaio inox
  • Sovrapponibile
  • Valvola di regolazione a controllo manuale per una maggiore circolazione dell'aria
  • Supporti per ripiani di facile rimozione e spigoli arrotondati per semplificare la pulizia
  • Due ripiani a griglia forniti come dotazione standard
  • Garanzia di due anni su componenti e manodopera
  • Marchio CE
Per essiccazione, riscaldamento, usi generici
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) ripiano 25 kg
Capacità (sistema metrico) 117 L
Materiale camera Acciaio inox
Convection Type Gravità
Materiale Stainless Steel
N. di ripiani 2
Tipo di spina UK e UE
Temperature Range (Metric) Da temperatura ambiente +7 a 75 °C
Tipo Incubatore microbiologico
Display Digitale
Stabilità termica ±0.3°C at 37°C
Uniformità termica ±0.8°C at 37°C
Warranty Garanzia di due anni su componenti e manodopera
Dimensioni interne (L x P x A) 414 x 464 x 608 mm
Dimensioni (L x P x A) 565 x 640 x 820 mm
Peso di spedizione (sistema metrico) 47 kg
Requisiti elettrici 230 V, 50/60 Hz
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.