Learn More
Fisherbrand™ Incubatore microbiologico con convezione a gravità
Controller digitale
Marca:  Fisherbrand™ 50155066
1762.93 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "24371" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15895901
  • 2195.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 06-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Controller digitale
  • Convezione a gravità
  • Sportello interno in vetro per osservare agevolmente i campioni
  • Protezione da sovratemperatura
  • Interni in acciaio inox
  • Porta di accesso come dotazione standard
  • Sovrapponibile
  • Supporti per ripiani di facile rimozione e spigoli arrotondati per semplificare la pulizia
  • Due ripiani in acciaio inox perforati forniti come dotazione standard
  • Garanzia di due anni su componenti e manodopera
  • Marchio CE
incubazione, conservazione, microbiologia
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
25 kg
Stainless Steel
Stainless Steel
UK e UE
Microbiological Incubator
±0.3°C at 37°C
Garanzia di due anni su componenti e manodopera
565 x 530 x 720 mm
230 V, 50/60 Hz
75 L
Gravità
2
Da temperatura ambiente +7 a 75 °C
Digitale
±0.8°C at 37°C
414 x 354 x 508 mm
41 kg