Learn More
Deutsch Neumann™ Tappi in gomma naturale grigia
For safe and secure closure of laboratory apparatus. Deutsch Neumann™ Grey Natural Rubber Stoppers are suitable for general use.
Marca: Deutsch Neumann™ 1010105
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Acc. to DIN 12 871
- Durometer 40 Shore A
- Available in a wide range of sizes
Specifica
20 mm | |
Grigio | |
9 mm | |
Tappo |
1 ciascuno | |
5 mm | |
Gomma naturale |