Learn More
Deutsch Neumann™ Tappi in gomma naturale grigia
For safe and secure closure of laboratory apparatus. Deutsch Neumann™ Grey Natural Rubber Stoppers are suitable for general use.
Marke: Deutsch Neumann™ 1010160
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Acc. to DIN 12 871
- Durometer 40 Shore A
- Available in a wide range of sizes
Spezifikation
50 mm | |
Grigio | |
70 mm | |
Tappo |
1 ciascuno | |
60 mm | |
Gomma naturale |