Learn More
Deutsch Neumann™ Tappi in gomma naturale grigia
For safe and secure closure of laboratory apparatus. Deutsch Neumann™ Grey Natural Rubber Stoppers are suitable for general use.
Marca:  Deutsch Neumann™ 1010112
Codice prodotto. 10201641
  • 0.20€ / Pezzo
Spedizione stimata: 08-11-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Acc. to DIN 12 871
  • Durometer 40 Shore A
  • Available in a wide range of sizes
Specifica
Specifica
20 mm
Grigio
16.5 mm
Tappo
1 ciascuno
12.8 mm
Gomma naturale