missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ GRB10 293T Cell Transient Overexpression Lysate (Denatured) (T04)
Human overexpression lysate
Marca: Abnova™ H00002887-T04.100uL
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Specifica
293T | |
GRB10 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured) | |
Theoretical M.W. 60.8kDa | |
Transient overexpression cell lysate was tested with anti-GRB10 antibody (Mfr. No. H00002887-D01P) by Western Blot. | |
1X Sample Buffer (50 mM Tris-HCl, 2% SDS, 10% glycerol, 300 mM 2-mercaptoethanol, 0.01% Bromophenol blue) | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
Western Blot | |
NM_001001550 | |
pCMV-GRB10 full-length | |
100 μL | |
Human |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- 100UL GRB10 293T Cell Transient Overexpression Lys
Mention d'avertissement
- Attenzione
Catégorie de danger
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Mention de danger
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
Conseils de prudence
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P272-Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contiene: Mercaptoethanol