Learn More
Greiner Bio-One Serum Tubes: Clot Activator with Gel Separator
For routine clinical chemistry, immunohematology, serology or immunology testing
29.45€ - 448.00€
Specifica
Additivo Microscopic Silica Particles with Separation Gel
Materiale Plastic
Tipo di chiusura Non-ridged Pull Cap
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Colore chiusura Capacità (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Colore chiusura Capacità (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
15452550
Vedere i documenti
Greiner Bio-One
456018
Gold 5 mL
53.95€
pezzi 100
15422530
Vedere i documenti
Greiner Bio-One
454067
Red with Yellow Ring 3.5 mL
38.00€
pezzi 50
15422550
Vedere i documenti
Greiner Bio-One
455071
Red with Yellow Ring 8 mL
48.00€
pezzi 50
15402560
Vedere i documenti
Greiner Bio-One
456073
Red with Yellow Ring 13 x 100 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
13068682
Vedere i documenti
Greiner Bio-One
454243
Red with White Ring 2.5 mL
448.00€
pezzi 1200
Descrizione
Descrizione
  • Coated with micronized silica particles which activate clotting when tubes are gently inverted
  • Tubes with gel contain a barrier gel on the tube bottom that during centrifugation moves upward to the serum-clot interface to form a stable barrier, separating serum from cells
  • Clear as glass with equal or better performance
  • Molded to be virtually unbreakable, providing a better level of safety than glass
  • Tubes have an 18-month shelf life from the date of manufacture
  • Pediatric tubes come with white rings for quick identification
  • Safety Twist Caps can be removed and replaced several times
  • Nonscrew caps can be removed and replaced as often as required
Compliance
Tubes with gel separator are FDA 510(k) cleared for therapeutic drug monitoring (TDM)
Specifica
Specifica
Microscopic Silica Particles with Separation Gel
Plastic
Non-ridged Pull Cap