Learn More
Gilac™ Grid
Grid is highly durable and shock resistant; it avoids any contact between food and exudates.
1.23€ - 5.99€
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17958781
|
Gilac™
G102621 |
2 L Flat Tray |
1.23€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17958421
|
Gilac™
G102521 |
3 L Flat Tray |
1.66€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17988701
|
Gilac™
G100121 |
5 L Flat Tray |
2.51€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17978701
|
Gilac™
G100221 |
8 L Flat Tray |
3.35€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17948561
|
Gilac™
G100321 |
10 L Flat Tray |
4.67€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17928711
|
Gilac™
G100421 |
600 x 400 Container |
5.99€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- Grid for flat trays.
- Highly durable and shock resistant.
- Enables the use of flat dishes as defrosting trays by separating the ice water from the product being defrosted.
Specifica
Container Grid | |
Polyethylene |