Learn More
IKA™ Grinding Chambers
Marca:  IKA™ 0002904100
Codice prodotto. 10021081
  • 723.00€ / Pezzo
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
Grinding Chamber
Compatible with A11 basic analytical mill
Stainless Steel Inlet
250 mL
Polycarbonate
A11.4