Learn More
Microspec™ Grip Seal Bags
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
2 x 9 in.
3 x 7.5 in.
6 x 9 in.
7.5 x 7.5 in.
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Descrizione
- Grip Seal Bag
- Sterile
- Pack of 1000
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Monouso | Single-use |
| Da utilizzare con (applicazione) | Sample Transport |
| Sterilità | Sterile |
| Descrizione pellicola | LDPE |
| N. per custodia | 1000 |
| N. per confezione | 100 |
| Metodo di sterilizzazione | EtO |
| Dimensioni (L x P) | 7.5 x 7.5 in. |