missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Griseofulvin-13C,d3, Honeywell Fluka™

Codice prodotto. 15910242
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.

Analytical standard, reference material

Ensure you have the information you need to quickly start your analysis, and pass relevant audits:

  • High quality inorganic and organic reference materials produced according to ISO 9001
  • Certificate of Analysis (CoA) in every delivery complete with expiry date and lot specific analytical results
  • Free expert technical support
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

CAS 1329612-29-4
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 10 mg
Grado Analytical Standard
Da utilizzare con (applicazione) Antibiotics
Forma fisica Solid
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato