Learn More
Ground & Waste Water Pollution Standard Solution 2, Specpure™, Thermo Scientific Chemicals
94.60€ - 231.00€
Specifica
Materiale o nome chimico | Ground & Waste Water Pollution Standard Solution 2 |
---|---|
Concentrazione | Matrix: 2% HNO3/tr. tartaric acid |
Numero MDL | MFCD02091712 |
Numero UN | UN3264 |
Grado | Specpure™ |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11374267
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036745.AE |
100 mL |
94.60€
100mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11485190
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036745.AP |
500 mL |
231.00€
500mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Ground & Waste Water Pollution Standard Solution 2 | |
MFCD02091712 | |
Specpure™ |
Matrix: 2% HNO3/tr. tartaric acid | |
UN3264 | |
Liquid |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
H314-H318
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
P234-P264b-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P332+P313-P362-P390
H290-H315-H319
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 8; Packing Group: III; Proper Shipping Name: CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures