Learn More
Ground & Waste Water Pollution Standard Solution 3, Specpure™, Thermo Scientific Chemicals
Marca:  Thermo Scientific Alfa Aesar 036750.AP
Codice prodotto. 11405200
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Ground & Waste Water Pollution Standard Solution 3
500 mL
UN3264
Liquid
Matrix: 2% HNO3
MFCD02091710
Specpure™