Learn More
Novacyt - Microgen Bioproducts Group C Separate Reagent
Microgen Bioproducts Group C separate reagent
Marca:  Novacyt - Microgen Bioproducts M47CCE
Codice prodotto. 17363201
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Allows the rapid grouping of Streptococcus A , B, C, D, F & G.
Specifica
Specifica
ISO13485 ISO9001
Yes
Streptococci (Group C) Antibodies
Bacterial Colonies
Agglutination Slide Test
Bacteriological Loops, Glass or Plastic Test Tubes, Pipette, Water Bath Set at 37°C, Sample Droppers or Pasteur Pipettes, Laboratory Timer
Polyethylene Dropper Bottle
Monera
2.5 mL
Streptococci
Bacteria
2°C to 8°C
Non-waived
1 Bottle (2.5 mL)
0.92
Detection and Identification of The Extracted Antigens
2.5 mL
1/Test
Bottle in polygrip bag
M47C Reagent C 2.5 mL contains rabbit Strep Group C antibody-sensitised latex particles
1
10 to 15 minutes