Learn More
Tocris Bioscience™ GSK 1562590 hydrochloride
High affinity, selective urotensin II (UT) receptor antagonist
461.00€ - 1845.00€
Specifica
Purezza | >98% |
---|---|
Product Type | GSK 1562590 hydrochloride |
Peso molecolare | 617.95 |
Inibitori | GSK 1562590 hydrochloride |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
18776139
|
Tocris Bioscience™
5110/50 |
50 mg |
1845.00€
50mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
18785919
|
Tocris Bioscience™
5110/10 |
10 mg |
461.00€
10mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
High affinity and selective urotensin II (UT) receptor antagonist (pKi values are 9.14, 9.28, 9.34, 9.64 and 9.66 at monkey, human, mouse, cat and rat recombinant receptors respectively). Exhibits selectivity for UT receptors over a range of GPCRs, ion channels, enzymes and neurotransmitter transporters. Supresses human urotensin-II (hU-II)-induced contraction of isolated rat aorta in vitro and ex vivo. Inhibits the hU-II-induced increase in mean blood pressure in vivo. Orally active.Specifica
>98% | |
GSK 1562590 hydrochloride | |
617.95 | |
GSK 1562590 hydrochloride |
For Research Use Only