Learn More
GSK-4716, MedChemExpress
MedChemExpress GSK-4716 is a selective ERRβ/γ agonist.
Marca: Medchem Express HY-33353
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
GSK-4716 is a selective ERRβ/γ agonist.Specifica
GSK-4716 | |
White | |
C17H18N2O2 | |
DMSO : ≥ 100 mg/mL (354.18 mM) | |
282.34 | |
98.83% | |
Solid |
101574-65-6 | |
Research | |
50 mg | |
O=C(N/N=C/C1=CC=C(C(C)C)C=C1)C2=CC=C(O)C=C2 | |
282.34 | |
Research | |
Cancer-programmed cell death |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
Research purposes only