Learn More
Tocris Bioscience™ GSK 626616
Potent and selective DYRK inhibitor; orally bioavailable.
Marca:  Tocris Bioscience™ 6638/10
269.54 EUR valido fino al 2024-12-16
Usa il codice promo "21630" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 18708926
  • 342.00€ / 10mg
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
GSK 626616 is a potent and selective DYRK inhibitor (IC50 = 0.7 nM for DYRK3, similar potency for DYRK1 and 2). Exhibits ∽20-fold selectivity over casein kinase 2 and negligible activity against a panel of 451 kinases screened. Enhances number of CFU-E stimulated by Epo from human marrow. Increases hemoglobin levels in anemic mice. Orally bioavailable.
Specifica
Specifica
(5Z)-2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]-5-(6-quinoxalinylmethylene)-4(5H)-thiazolone
10 mg
401.27
1025821-33-3
C18H10Cl2N4OS
98%