Learn More
Thermo Scientific™ GSK481, 95%
Marca: Thermo Scientific™ 468201000
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Specifica
GSK481 | |
5-(Phenylmethyl)-N-[(3 S)-2,3,4,5-tetrahydro-5-methyl-4-oxo-1,5-benzoxazepin-3-yl]-3-isoxazolecarboxamide | |
C21 H19 N3 O4 | |
Solid | |
95% |
1622849-58-4 | |
100 mg | |
377.40 | |
Reagent |