Learn More
Thermo Scientific™ GSK583, 95%
Marca: Thermo Scientific™ 468211000
311.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
This item is not returnable.
View return policy
Description
Specifications
GSK583 | |
6-(tert-Butylsulfonyl)-N-(5-fluoro-1 H-indazol-3-yl)quinolin-4-amine | |
C20 H19 F N4 O2 S | |
Solid | |
95% |
1346547-00-9 | |
100 mg | |
398.45 | |
Reagent |