Learn More
Kgw Isotherm™ GSS Stainless Steel Dewar Flasks
Marca:  Kgw Isotherm™ 2305
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Codice prodotto. 10510162
  • 823.42€ / Pezzo
Spedizione stimata: 05-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
Loose Lid Insulating Plug
Used to Store and Transport liquid nitrogen ( LN2 ), Dry Ice ( CO2 ) and Other Coolants
GSS Stainless Steel
184 mm
270 mm
6 L