missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ GSTA4 (Human) Recombinant Protein
Human GSTA4 full-length ORF ( AAH15523, 1 a.a. - 222 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
Marca: Abnova™ H00002941-P01.10ug
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Sequence: MAARPKLHYPNGRGRMESVRWVLAAAGVEFDEEFLETKEQLYKLQDGNHLLFQQVPMVEIDGMKLVQTRSILHYIADKHNLFGKNLKERTLIDMYVEGTLDLLELLIMHPFLKPDDQQKEVVNMAQKAIIRYFPVFEKILRGHGQSFLVGNQLSLADVILLQTILALEEKIPNILSAFPFLQEYTVKLSNIPTIKRFLEPGSKKKPPPDEIYVRTVYNIFRP
Specifica
AAH15523 | |
glutathione S-transferase alpha 4 | |
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
GSTA4 | |
GST |
2941 | |
Wheat germ expression system | |
10 μg | |
DKFZp686D21185, GSTA4-4, GTA4 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto