Learn More
GSTK1 293T Cell Overexpression Lysate (Denatured), Abnova
Marca: Abnova H00373156-T01.100uL
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Western Blotting
Specifica
293T | |
GSTK1 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured) | |
24.6 | |
pCMV-GSTK1 full-length | |
100 μL | |
Human |
Western Blot | |
BC001231 | |
6.8 | |
Transient overexpression cell Lysate was tested with Anti-GSTK1 antibody (H00373156-B01) by western blotting | |
1X Sample Buffer (50 mM Tris-HCl, 2% SDS, 10% glycerol, 300 mM 2-mercaptoethanol, 0.01% Bromophenol blue) | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Informazioni supplementari
- 100UL GSTK1 293T Cell Transient Overexpression Lys
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
Consigli di prudenza
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P272-Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: Mercaptoethanol