Learn More
Cytiva Colonne GSTrap™ FF: 7 x 25 mm
Codice prodotto. 10248704 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Quantità:
2 × 1 ml
5 × 1 ml
Dimensione della confezione:
5mL
pezzi 2
Codice prodotto. 10248704
Marca: Cytiva 17513002
Purifies GST-tagged proteins in one step
  • Mild elution conditions preserve antigenicity and function of proteins extracted
  • Prepacked with Glutathione Sepharose™ media
  • Average particle size: 90μm
  • Bed dimensions: 7 × 25mm
  • Flow velocity: <4mL/min.
Media
  • Matrix: Highly cross-linked 4% agarose
  • Ligand: glutathione and 10-carbon linker arm
  • Binding capacity: >10mg/mL
  • pH stability working range: 3 to 12
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Volume letto 1 ml
Diametro (sistema imperiale) interno 0.27 pollici
Diametro (sistema metrico) interno 7 mm
Descrizione GSTrap FF columns are prepacked Glutathione Sepharose Fast Flow columns for fast, convenient, one-step purification of glutathione S-transferase (GST) tagged proteins.
Portata <4 ml/min.
Materiale Polipropilene
Intervallo di pH Da 3 a 12
Support Type Agarosio altamente reticolato 4%
Content And Storage Da 4° a 30 °C
Pressione operativa max 5 bar (0.5 MPa, 70 psi)
Dimensione particelle 90 μm
Quantità 2 × 1 ml
Da utilizzare con (applicazione) For the purification of GST-tagged proteins from bacterial lysates and other glutathione S-tranferases or glutathione-dependent proteins and for preparation of cytoplasmic extract
Tipo Colonna GSTrap
Tipo di legante Glutatione e braccio spaziatore a 10 atomi di carbonio
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • GSTrap 1 ml, 2 x 1 ml
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P235-Conservare in luogo fresco.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: ethanol