Learn More
Guaiazulene, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
10 g
Imballaggio:
Glass bottle
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Guaiazulene |
Punto di fusione | 29.0°C to 31.0°C |
Colore | Blue |
Densità | 0.9700g/mL |
Punti di ebollizione | 153.0°C (7.0 Torr) |
Punto d'infiammabilità | >110°C |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Intervallo percentuale saggio | 98.5% min. (GC) |
Imballaggio | Glass bottle |
Quantità | 10 g |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Guaiazulene
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- H302-Nocivo se ingerito.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.