Learn More
Thermo Scientific Chemicals Guanidine hydrochloride, Molecular Biology Grade
Descrizione
Guanidine hydrochloride is used for the denaturation and subsequent refolding of proteins. This strong denaturant can solubilize insoluble or denatured proteins such as inclusion bodies. This can be used as the first step in refolding proteins or enzymes into their active form. Urea and dithiothreitol (DTT) may also be necessary. Guanidine hydrochloride is used in RNA isolation to dissociate nucleoproteins and inhibit RNase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Guanidine hydrochloride is used for the denaturation and subsequent refolding of proteins. This strong denaturant can solubilize insoluble or denatured proteins such as inclusion bodies. This can be used as the first step in refolding proteins or enzymes into their active form. Urea and dithiothreitol (DTT) may also be necessary. Guanidine hydrochloride is used in RNA isolation to dissociate nucleoproteins and inhibit RNase.
Solubility
Freely soluble in water
Notes
Protect from heat. Store away from oxidizing agents.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Guanidine hydrochloride |
Punto di fusione | 178°C to 185°C |
Colore | White |
Densità | 1.34 |
Quantità | 100 g |
Beilstein | 3591990 |
Sensibilità | Hygroscopic |
Indice di Merck | 144562 |
Informazioni di solubilità | Freely soluble in water |
Peso formulazione | 95.53 |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Guanidine hydrochloride, Molecular Biology Grade
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- H302-Nocivo se ingerito.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H332-Nocivo se inalato.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contiene: Guanidine hydrochloride