Learn More
OHAUS™ Guardian 7000 Agitatore a piastra calda
Codice prodotto. 16690482 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Modello:
e-G71HS07C
e-G71HS10C
e-G71HSRDM
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 16690482
Marca: OHAUS™ 30500613
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Agitatori con piastra riscaldante affidabili con funzionalità di sicurezza eccezionali per l’uso quotidiano
  • Proteggi il tuo laboratorio con le tecnologie brevettate SmartPresence™ e SmartLink™. Le caratteristiche esclusive spengono automaticamente il riscaldatore se non viene rilevato alcun utilizzatore trascorso il periodo di “time out” impostato dall’utente.
  • Un sistema di rilevamento precoce leader del settore che utilizza due controlli di sicurezza indipendenti per monitorare costantemente l’elettronica e spegnere il riscaldamento per prevenire il surriscaldamento.
  • Un motore potente, un solido magnete e una velocità di rampa controllata via software assicurano una precisione di agitazione da 60 a 1.600 giri/min. per un accoppiamento magnetico sicuro per applicazioni viscose.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale piastra superiore Ceramica
Tensione 230 V
Peso di spedizione (sistema metrico) 5.443 kg
Requisiti elettrici 230 V, 7 A, 50/60 Hz
Modello e-G71HS10C
Lunghezza (sistema imperiale) 16.30 in.
Altezza (sistema metrico) 123.000 mm
Temperatura ambiente + 5°C – 500°C
Altezza (sistema imperiale) 4.80 in.
Frequenza 50/60 Hz
Larghezza (sistema metrico) 286.00 mm
Lunghezza (sistema metrico) 415.00 mm
Larghezza (sistema imperiale) 11.25 in.
Peso (sistema imperiale) 11.500 lb
Peso (sistema metrico) 5.200 kg
Tipo di spina EU