Learn More
Guardian Equipment Faucet-Mount Personal Eyewash
The Faucet-Mount Personal Eyewash installs easily on standard faucets.
Marca:  Guardian Equipment 06767-42
181.45 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21676" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11725788
  • 191.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 11-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Water pressure keeps the stream flowing.
Specifica
Specifica
ANSI Z358.1-2004 as Personal Eyewash Only
Chrome-plated Brass
Eyewash Station
55/64-27 in. (F)
Faucet