Learn More
Cole-Parmer™ Guzzler Diaphragm Hand Pump
140.00€ - 183.00€
Specifica
Overall Height (Metric) 101.6 mm
Lunghezza complessiva (sistema metrico) 254 mm
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Portata Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Portata Prezzo Quantità e disponibilità  
11705698
Vedere i documenti
Cole-Parmer™
07090-10
8.5 gal./min.
140.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 30-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11715698
Vedere i documenti
Cole-Parmer™
07090-11
12 gal./min.
183.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 17-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
101.6 mm
254 mm