Learn More
Thermo Scientific™ GW3965 hydrochloride, 95%
Marca: Thermo Scientific™ 468011000
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Specifica
GW3965 hydrochloride | |
3-[3-[N-(2-Chloro-3-trifluoromethylbenzyl)-(2,2-diphenylethyl)amino]propyloxy]phenylacetic acid hydrochloride | |
C33 H31 Cl F3 N O3 . HCl | |
Solid | |
95% |
405911-17-3 | |
100 mg | |
618.52 | |
Reagent |