Learn More
IKA™ H 99 Protective Cover
Sfoglia Tutto IKA Prodotti
Click to view available options
Temperatura (sistema metrico):
Up to 135°C
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- For RET series and RCT Basic magnetic stirrers
- Form-fitting, in-use cover
- Resistant to most acids, alkaline solutions, and organic solvents
- Silicone construction
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | RET series and RCT Basic magnetic stirrer |
| Modello | H 99 |
| Temperatura (sistema metrico) | Up to 135°C |
| Tipo | In-use Cover |