Learn More
Bel-Art™ H-B Durac Baume Hydrometer
Baume Hydrometer - Available in a variety of models measuring Baume of syrups and other liquids heavier than water in various ranges.
44.35€
Specifica
Tipo | Hydrometer |
---|---|
Lunghezza (sistema metrico) | 300 mm |
Include | Statement of Accuracy |
Materiale | Ballast, Glass |
Lunghezza (sistema imperiale) | 12 in. |
Codice del prodotto | Marca | Intervallo Baumé | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Intervallo Baumé | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17460254
|
Bel-Art™
B61804-0000 |
0° to 12° |
44.35€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17400264
|
Bel-Art™
B61804-0700 |
0° to 35° |
44.35€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17470254
|
Bel-Art™
B61804-0100 |
9° to 21° |
44.35€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17480254
|
Bel-Art™
B61804-0200 |
19° to 31° |
44.35€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17490254
|
Bel-Art™
B61804-0300 |
29° to 41° |
44.35€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Available in a variety of models measuring Baume of syrups and other liquids heavier than water in various ranges from 0° to 70°, these plain form hydrometers are used in the chemistry, pharmacology, food and beverage, starch industries and more.
- 300 mm (12 in.) long
- Lead free ballast and glass
- Individually serialized
- Temperature standardization: 60°F (15°C)
- Hand inspected by our U.S. quality team
- Packaged with a multi-language (English, French, German, Italian, Portuguese, and Spanish) Statement of Accuracy indicating accuracy traceable to NIST
- Note: Hydrometers should be stored in a clean, dry, safe place, and should not be subjected to extreme temperatures
Specifica
Hydrometer | |
Statement of Accuracy | |
12 in. | |
Chemistry, Pharmacology, Food and Beverage, Starch Industries and More |
300 mm | |
Ballast, Glass | |
Lead Free | |
15°C |