Learn More
H-B Instrument™ Termometri in vetro con liquido interno Double-Safe™ con rivestimento in PFA: Ad immersione parziale
Sfoglia Tutto SP Scienceware ProdottiDescrizione
Proteggono l'ambiente di lavoro e garantiscono un ambiente sicuro
- I termometri sicuri per l'ambiente presentano un rivestimento di sicurezza in PFA, per il contenimento di liquidi e vetro in caso di rottura
- Il vetro posteriore giallo senza piombo e il liquido nero garantiscono una facile leggibilità e un minor numero di errori di lettura
- Contiene liquido atossico, biodegradabile, Enviro-Safe™
- Prodotti e testati dal nostro team di qualità negli Stati Uniti
Applicazioni:
Ideale per l'uso in laboratori chimici/petrolchimici, università, istituti scientifici, lavorazione di alimenti e bevande, settori farmaceutico e medico, produzione di latticini, birre e distillerie.
Order Info
Se è richiesto un rapporto di calibrazione del termometro singolo, sono disponibili termometri calibrati in fabbrica o servizi di calibrazione personalizzati.
Certifications
Tracciabilità a standard NIST™. Include una dichiarazione di accuratezza e tracciabilità multilingue (inglese, francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo).
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | Tracciabile secondo gli standard NIST. Include una dichiarazione di accuratezza e tracciabilità multilingue (inglese, francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo). |
| Da utilizzare con (applicazione) | Ideale per l'uso in laboratori chimici/petrolchimici, università, istituti scientifici, lavorazione di alimenti e bevande, settori farmaceutico e medico, produzione di latticini, birre e distillerie. |
| Grado | Precision |
| Tipo di immersione | Ad immersione parziale |
| Include | Istruzioni in più lingue, dichiarazione di precisione |
| Lunghezza (sistema imperiale) complessiva | 7.9 pollici |
| Lunghezza (sistema metrico) | 200 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) complessiva | 200 mm |
| Lunghezza sonda (sistema metrico) | 200 mm |
| Materiale | Vetro |
| Vedi altri risultati |