Learn More
H-B Instrument™ Durac™ Refrigerator Thermometers
For measuring refrigerator/freezer temperatures
Marca:  H-B Instrument™ B61320-2100
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.08850kg
Codice prodotto. 17541305
  • 19.10€ / Pezzo
Spedizione stimata: 16-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Available in stainless-steel or plastic
Specifica
Specifica
76 mm
Stainless Steel
30°C
-30°C
-30°C to +30°C
Measuring refrigerator/freezer temperatures
80°F
-20°F
-20°F to +80°F
1°C, 2°F