Learn More
H-B Instrument™ Idrometri combinati di precisione di sicurezza Durac™, API
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Intervallo di gravità specifica:
19 to 31° API
39 to 51° API
9 to 21° API
Da 29 a 41° API
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Conforme ai requisiti di precisione per i termoidrometri ASTM
- 381mm (15 pollici) di lunghezza
- Zavorra e vetro senza piombo
- Standardizzazione temperatura: 20 °C
- Termometro riempito con liquido organico senza mercurio e alcol blu
- Graduazioni termometro: 2°
- Numero di serie individuale
Order Info
Se è richiesto un rapporto di calibrazione del termometro singolo, sono disponibili termometri calibrati in fabbrica o servizi di calibrazione personalizzati.
Specifica
Specifica
| Quantità | Confezioni singole |
| Tipo | Termoidrometro combinato di sicurezza API |
| Accuracy | ±0.1° |
| Incrementi | Idrometro: Termometro da 0.1°: 2° |
| Certificazione/Conformità | Riconducibile alle specifiche NIST |
| Lunghezza (sistema metrico) | 381 mm |
| Include | Dichiarazione di accuratezza multilingue (inglese, francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo), tracciabile secondo gli standard NIST |
| Content And Storage | Gli idrometri devono essere conservati in un luogo pulito, asciutto e sicuro e non devono essere sottoposti a temperature estreme |
| Tipo di zavorra | Senza piombo |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per misurare la densità relativa (peso specifico) dei prodotti correlati all'olio e al petrolio |
| Vedi altri risultati |