Learn More
H-B Instrument™ Termometri di precisione in vetro con liquido interno FRIO-Temp™
Codice prodotto. 13059162 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
Da −30 °C a 1 °C
Da 10° a 45 °C
Da 20° a 130 °C
Bilancia:
Celsius
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Congelatore
Forno
Incubatore
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 13059162
Marca: H-B Instrument™ B610040200
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Per verificare la temperatura dei campioni in congelatori, frigoriferi, incubatori e stufe con tracciabilità a standard NIST™ e DAkkS.
Ogni articolo è dotato di un rivestimento in fluoropolimero per la sicurezza, numeri di serie individuali e una dichiarazione di accuratezza multilingue (inglese, francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo), tracciabile secondo gli standard NIST e DAkkS.
Test e calibrazione nell'esclusivo laboratorio H-B con triplo accreditamento/registrazione ISO/IEC 17025:2005, accreditato A2LA, a fronte di attrezzature con calibrazione tracciabile a standard NIST e DAkkS.
Certifications
NIST, DAkkS
Warranty
Limitata a cinque anni. Per i dettagli, vedere hbinstrument.com/conditions.php.
Specifica
Certificazione/Conformità ISO/IEC 17025:2005, A2LA, NIST, DAkkS/PTB
Da utilizzare con (applicazione) Laboratori chimici, università, istituti di ricerca, lavorazione di alimenti e bevande, laboratori petrolchimici, settori farmaceutico e medico, produzione, latticini, birre e distillerie
Grado Precision
Lunghezza (sistema imperiale) complessiva 3.9 in
Lunghezza (sistema metrico) complessiva 98 mm
Materiale Vetro
Riempimento termometro Liquido Enviro-Safe™
Product Type Termometro per la verifica
Temperatura max (sistema metrico) 45 °C
Min. Temperature (Metric) 10 °C
Temperature Range (Metric) Da 10° a 45 °C
Da utilizzare con (apparecchiatura) Incubatore
Accuracy ±1%
Suddivisione 0.5°
Bilancia Celsius