Learn More
H-B Instrument™ Termometri di precisione in vetro con liquido interno FRIO-Temp™
Per verificare la temperatura dei campioni in congelatori, frigoriferi, incubatori e stufe con tracciabilità a standard NIST™ e DAkkS.
Marca: H-B Instrument™ B61004-0600
Descrizione
Per verificare la temperatura dei campioni in congelatori, frigoriferi, incubatori e stufe con tracciabilità a standard NIST™ e DAkkS.
Ogni articolo è dotato di un rivestimento in fluoropolimero per la sicurezza, numeri di serie individuali e una dichiarazione di accuratezza multilingue (inglese, francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo), tracciabile secondo gli standard NIST e DAkkS.
Test e calibrazione nell'esclusivo laboratorio H-B con triplo accreditamento/registrazione ISO/IEC 17025:2005, accreditato A2LA, a fronte di attrezzature con calibrazione tracciabile a standard NIST e DAkkS.
Certifications
NIST, DAkkS
Servizi
Limitata a cinque anni. Per i dettagli, vedere hbinstrument.com/conditions.php.
Specifica
ISO/IEC 17025:2005, A2LA, NIST, DAkkS/PTB | |
Precision | |
145 mm | |
Liquido Enviro-Safe™ | |
130 °C | |
Da 20° a 130 °C | |
1 °C |
Laboratori chimici, università, istituti di ricerca, lavorazione di alimenti e bevande, laboratori petrolchimici, settori farmaceutico e medico, produzione, latticini, birre e distillerie | |
5.7 in | |
Vetro | |
Termometro per la verifica | |
20 °C | |
Forno | |
1° |