Learn More
H-B Instrument™ Termometri di verifica in vetro con liquido interno ad alta precisione Enviro-Safe™ FRIO-Temp™
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
Da −2 °C a 10 °C
Da −25° a −5°C
Da 15° a 30 °C
Da 25° a 45 °C
Da 95° a 115°C
Accuracy:
±0.2 °C
±0.4 °C
Da utilizzare con (applicazione):
Congelatori
Forno
Frigorifero
Incubatore
Lunghezza (sistema metrico) complessiva:
180 mm
190 mm
200 mm
210 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Description
Ogni articolo è dotato di accuratezza di 0.2 °C (0.4 °C per il modello per alte temperature), numeri di serie individuali e una dichiarazione di accuratezza multilingue (inglese, francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo), tracciabile secondo gli standard NIST e DAkkS.
- Riempimento termometro: Organica
- Divisioni: 0.1
- Dimensioni del flacone: 60 ml
- Tracciabile a standard DAkkS/PTB
- Senza precertificazione
Certifications
Tracciabilità a standard NIST, ISO/IEC 17025:2005, DAkkS/PTB
Specifications
Specifications
| Riempimento bottiglia | Liquido |
| Dimensioni della bottiglia | 60 ml |
| Certificazione/Conformità | ISO/IEC 17025:2005, NIST, DAkkS/PTB |
| Da utilizzare con (applicazione) | Incubatore |
| Include | Istruzioni multilingue, dichiarazione di accuratezza, rivestimento in fluoropolimero PFA |
| Lunghezza (sistema imperiale) complessiva | 7.5 in |
| Lunghezza (sistema metrico) complessiva | 190 mm |
| Riempimento termometro | Liquido organico, atossico Enviro-Safe |
| Temperatura max (sistema metrico) | 45 °C |
| Min. Temperature (Metric) | 25 °C |
| Show More |