Learn More
Erlab™ H14 HEPA Filter
Erlab™ H14 HEPA Filter can be use with a range of filtrating fume hoods and storage cabinets.
Marca:  Erlab™ H11074031
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 12000502
  • 641.30€ / Pezzo
Spedizione stimata: 09-10-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
  • Filter HP - HEPA H14 : This filtration technology traps particles larger than 0.1 μm with 99.995
  • For use with powders
Specifica
Specifica
GF4/HP
Filter
Powders