Learn More
Gilac™ HACCP Flat Tray with Lid and Grid
HACCP Flat Tray with Lid and Grid is a complete package with dimensions suitable for refrigerators.
14.74€ - 25.40€
Specifica
Materiale | HDPE |
---|---|
Tipo | Dispensing Tray |
Autoclavabile | Not Autoclavable |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
17948731
|
Gilac™
G190134 |
3 L | Red |
14.74€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
17958841
|
Gilac™
G190228 |
5 L | Blue |
20.03€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
17918891
|
Gilac™
G190328 |
8 L | Blue |
25.40€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Descrizione
- Dimensions suitable for refrigerators.
- Can be used as a:
- defrosting tray thanks to its wide dividing grid that separates the ice water from the product being defrosted.
- preparation container for products that drip.
- ingredients tray.
- container for preserving comparison samples.
- fermenting and decanting container.
- Nesting and stacking with lid.
Specifica
HDPE | |
Dispensing Tray | |
Not Autoclavable |