Learn More
Hafnium 1,1,1-trifluoro-2,4-pentanedionate, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11303527
Click to view available options
Quantità:
0.5 g
2 g
10 g
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 17475-68-2
Formula molecolare C20H16F12HfO8
Molecular Weight (g/mol) 790.81
Numero MDL MFCD00078027
InChI Key JTUDTOWCQOQZBH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo Hafnium trifluoroacetylacetonate
IUPAC Name hafnium(4+) tetrakis(1,1,1-trifluoro-2,4-dioxopentan-3-ide)
SMILES [Hf+4].CC(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F.CC(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F.CC(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F.CC(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico Hafnium 1,1,1-trifluoro-2,4-pentanedionate
Punto di fusione 128°C to 129°C
Quantità 2 g
Informazioni di solubilità Soluble in acetone, cyclohexane
Peso formulazione 790.81
Forma fisica Powder