Learn More
Hafnium tert-butoxide, 99.9% (metals basis excluding Zr), Zr< 0.5%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11314887
Click to view available options
Quantità:
2 g
10 g
50 g
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
2172-02-3
MFCD00070458
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
2172-02-3
MFCD00070458
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Hafnium tert-butoxide
Punto di fusione 2°C
Colore Yellow
Densità 1.15 g/mL
Punti di ebollizione 90°C (5 mmHg)
Punto d'infiammabilità 28°C (82°F)
Note percentuale saggio (metals basis excluding Zr), Zr < 0.5%
Formula molecolare C9H24O3Y
Formula lineare Hf[OC(CH3)3]4
Quantità 50 g
Numero UN UN1993
Sensibilità Air and moisture sensitive
Sinonimo yttrium isopropoxide
Informazioni di solubilità Soluble in hydrocarbons, reacts with alcohols, ketones, and esters
InChI Key NREVZTYRXVBFAQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)O.CC(C)O.CC(C)O.[Y]
IUPAC Name propan-2-ol;yttrium
Molecular Weight (g/mol) 269.19
PubChem CID 85308566
Peso formulazione 470.94
Percent Purity 99.9%
Forma fisica Liquid