Learn More
Kimberly-Clark™ Kleenex™ Hair and Body Shower Gel
Ideal for dispensers in busy washrooms, hotel, and gym bathrooms. Kleenex™ Hair and Body Shower Gel helps maintain hygiene and cleanliness.
Marca:  Kimberly-Clark™ 6332
74.47 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 12601376
  • 171.00€ / pezzi 6
Spedizione stimata: 09-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Supplied in packs of 6 x 1 L refill cassettes
  • White shower gel with a luxury feel and subtle fragrance
  • Dispenses up to 1,000 controlled shots of gel
  • Delivers double the amount of washes as conventional gels
  • Simple to install
  • Compatible with Aquarius™ and Kimberly-Clark Professional™ Wall-mounted Soap Dispensers
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Hair and Body Shower Gel
Gel
6 x 1 L
1000 mL
6.18 kg
White
93 x 93 x 180 mm
33.8 oz.
13.6 lb.