Learn More
Porcelaines Avignon™ Capsula in porcellana Haldenwanger™
Use this type of Porcelaines Avignon™ Haldenwanger™ Porcelain Capsule with Flat Bottom in laboratories spanning from educational institutions to scientific development and industrial research..
Marca: Porcelaines Avignon™ 10509
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Flat bottom
- Porcelain crucible
- White
- Straight sides
Specifica
Flat | |
Porcelain | |
Capsula con beccuccio versatore | |
160 mm |
600 mL | |
Round | |
47 mm |