Learn More
CleanSpace™ PAPR Half Mask
Half masks clip quickly onto PAPR power units and easily unclip for cleaning. Specifically designed to be used with the CleanSpace™ 2, Ultra and EX PAPR systems.
141.00€ - 169.00€
Specifica
Certificazione/Conformità AS/NZS1716: 2012
Certifications (EN) EN 12942
Product Type PAPR Half Mask
Facepiece/Headtop Model PAPR half mask only
Da utilizzare con (applicazione) Mining, welding, manufacturing, smelting, construction, recycling plants, emergency services, agriculture, processing plants, grinding
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
15990052
Vedere i documenti
CleanSpace™
PAF-0033
Small
141.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 14-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15910082
Vedere i documenti
CleanSpace™
PAF-1010
Medium
169.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 14-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15960052
Vedere i documenti
CleanSpace™
PAF-0027
Large
141.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 14-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Compatible with ALL CleanSpace™PAPR power units
  • Used with the revolutionary CleanSpace™PAPR: lightweight, no hoses or belts
  • Available in 3 sizes to facilitate a secure seal and a comfortable fit
  • Materials: Soft silicone cushion, nylon clips and polycarbonate (exhalation valve)
  • Easy removal for cleaning
  • Transparent and facilitates communication
  • Clip quickly onto the power units and are easily unclipped for cleaning
  • Soft silicone that readily moulds to the face and does not cause allergic dermatitis
Specifica
Specifica
AS/NZS1716: 2012
PAPR Half Mask
Mining, welding, manufacturing, smelting, construction, recycling plants, emergency services, agriculture, processing plants, grinding
IP66/67
170 x 130 x 70 mm
EN 12942
PAPR half mask only
PAF-1034, PAF-2034
Store at -10°C to 55°C
125 g