Learn More
Erlab™ Purificatore d'aria autonomo Halo 35 P
Questa stazione di purificazione dell'aria autonoma Halo 35 ha collegato il sistema di filtraggio dell'aria cattura gli inquinanti atmosferici di laboratorio alla fonte e li intrappola permanentemente in filtri ad alta efficienza. Essendo un sistema autonomo completamente separato dal sistema di ventilazione dell'edificio, la nostra stazione di purificazione dell'aria è molto semplice da installare in qualsiasi spazio.
Marca: Erlab™ AP011A
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Standard di sicurezza: EN 1822: 1998 (filtri HEPA H14 e ULPA U16)
- Marcatura CE
- Dimensioni (mm) esterne: L 592 x P 892 x H 303
- Portata d'aria 300 m3/ora
- Voltaggio/Frequenza 110-230 V/50-60 Hz
- Consumo energetico 50 W
- La struttura è realizzata con telaio metallico in acciaio anticorrosione rivestito con poliestere al 100%.
- Modulo di filtrazione realizzato in alluminio
- Connettività Connessione tramite cavo ethernet RJ45
- Filtrazione del particolato per polveri: Efficienza di filtrazione HEPA H14: 99,995% secondo il metodo MPPS, norma EN1822 Efficienza di filtrazione ULPA U16: 99,99995% secondo il metodo MPPS, - norma EN1822
- Sensori delle prestazioni della qualità dell'aria: basati su timer
- Prefiltro: filtro antiparticolato
- Montaggio a soffitto sospeso tramite 4 golfari (inclusi)
- Peso: 31 kg
- Modalità operativa 24/24h - 7/7, Notte/Giorno
- Volume protetto 70 m3 o una superficie di 30 m2 con un'altezza del soffitto di 2 m50
- Interfaccia di comunicazione: comunicazione semplice tramite impulsi LED: impostazioni della ventola, timer di utilizzo, guasto della ventola, rilevamento automatico delle prestazioni della qualità dell'aria
- App eGuard™: app per il controllo remoto per monitorare le unità HALO, modificare le impostazioni e inviare immediatamente avvisi di sicurezza ai tuoi dispositivi (cellulari, tablet e PC).
Specifica
Depuratori d’aria autonomi e collegati | |
LED | |
CE, EN 1822:1998 | |
892 mm | |
303 mm | |
50 W | |
592 mm |
Telaio metallico in acciaio anticorrosione rivestito in 100% poliestere | |
Stainless Steel | |
35.1 in. | |
11.9 in. | |
110/230 V | |
31 kg |