Learn More
Erlab™ Sensore qualità dell'aria Halo Sense F
Questo sensore di qualità dell'aria connesso Halo Sense Formaldehyde monitora la qualità dell'aria nei tuoi spazi e tiene traccia della qualità dell'aria che respiri. Se viene rilevato inquinamento avvisano immediatamente l'utente con segnali luminosi e sonori.
Marca: Erlab™
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Voltaggio/frequenza 110-230 V / 50-60 Hz
- Consumo energetico: 10 W
- Alloggiamento: plastica leggera e resistente
- Sensore di rilevamento: elettrochimico
- Peso 1 kg - 2,2 libbre
- Livelli di sensibilità: 3
- Dotato di base girevole estraibile per consentire l'installazione su: parete, banco, soffitto
- Connettività tramite connettore Ethernet (cavo RJ45 in dotazione)
- Uscita in tensione 3,3 VCC: 1 permanente per indicatore di allarme (3,3 V)
- Cavo RJ45 Lunghezza: 3 m
- Copertura da 14 a 40 m2
- Interfaccia di comunicazione: comunicazione semplice tramite sistema di pulsazione LED/avviso acustico (può essere disabilitato)
- App eGuard: App per il controllo e il monitoraggio remoto
Specifica
Formaldehyde | |
Air Quality Monitoring | |
110/230 V | |
1 kg |
Air Monitoring System | |
50/60 Hz. | |
2.2 lb. |