Learn More
Thermo Scientific™ Cocktail inibitori della proteasi Halt™
Inhibit proteolytic degradation during cell lysis and protein extraction with these ready-to-use concentrated stock solutions of protease inhibitors.
Marca:  Thermo Scientific™ 87786
120.64 EUR valido fino al 2025-05-31
Usa il codice promo "25977" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10516495
  • 137.00€ / 1mL
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
Protease Inhibitor Cocktail
Liquid
Lysis Buffer
Protease Inhibitor
Upon receipt store at 4°C
Halt™
Protease Inhibitor
1 ml
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Vedi altri risultati
SDS
Documenti
Documenti
Manuals
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoAA402122 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/01/2025 Catalog Number87786
Numero di lottoZJ393856 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data16/12/2024 Catalog Number87786
Numero di lottoZJ393856A Tipo di certificatoCertificato di analisi Data16/12/2024 Catalog Number87786
Numero di lottoZK400227 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data16/12/2024 Catalog Number87786
Numero di lottoZI393857 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data17/10/2024 Catalog Number87786
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Cocktail inibitori della proteasi Halt™ > Cocktail with EDTA solution; 1mL