Learn More
Hamilton™ 1700/1000 Series Gastight™ Instrument Syringes: C Termination
Syringes are designed to fit into, or with, various different instruments such as the MICROLAB™ 500 and MICROLAB 1000
145.00€ - 186.00€
Specifica
Autoclavabile | Autoclavable |
---|---|
Materiale | Borosilicate Glass (Barrel), PTFE (Tip) |
Da utilizzare con (applicazione) | For dispensing volumes from 100μL up to 100mL |
Product Type | Gastight Syringe |
Temperatura max (sistema imperiale) | 239°F |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) esterno | Modello | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) esterno | Modello | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10500513
|
Hamilton™
81660 |
10 mL | 17.7 mm | 1010 |
186.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10027701
|
Hamilton™
81560 |
5 mL | 13.5 mm | 1005 |
186.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10739882
|
Hamilton™
81360 |
1 mL | 9.02 mm | 1001 |
161.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10172032
|
Hamilton™
81460 |
2.5 mL | 9.6 mm | 1002 |
145.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Descrizione
Have a PTFE plunger tip that creates a tight connection between the syringe barrel and plunger allowing for liquid or gas sampling.
- Cheminert (C) - This termination is a -+-28 fitting designed to fit directly into instrumentation. The X-style, meaning plunger stop, on this syringe is designed to limit wear and tear on the plunger tip.
Specifica
Autoclavable | |
For dispensing volumes from 100μL up to 100mL | |
239°F | |
50°F | |
Ea. |
Borosilicate Glass (Barrel), PTFE (Tip) | |
Gastight Syringe | |
115°C | |
No Needle Included | |
ChemSeal |