Learn More
Hamilton™ 1700 Series Gastight™ Gel Loading Syringes: RN Termination, 2.75 in. (70mm) Needle Length: RN Termination, 2.75 in. (70mm) Needle Length
Syringes are designed to work for multiplex DNA sequencing applications
Marca:  Hamilton™ 78631
Codice prodotto. 11530122
  • 185.00€ / pezzi 4
Spedizione stimata: 10-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Needles are adjustable, 25mm long
  • Blunt end needle
  • Allows for faster, more accurate reloading and excellent reproducibility
Specifica
Specifica
Autoclavable
Designed to work for multiplex DNA sequencing applications
6.9 cm
3
0.3 mm
2.75 in.
Replacement Needle